Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa Mini-UniPrep™ G2 con septum precortados
Prepare muestras de UHPLC/HPLC 3veces más rápido con la pureza del vidrio. ™™2 Los filtros sin sistema Whatman Mini-UniPrep G con compresor de mano combinan un filtro de membrana, un vial de muestreador automático de vidrio, un septo y un émbolo en un solo dispositivo para facilitar el manejo y reducir los consumibles.
Marca: Cytiva GN203APEORGSP
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Descripción
Los filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 proporcionan una forma rápida y sencilla de eliminar partículas de las muestras preparadas para análisis por cromatografía líquida de ultra alto rendimiento o por cromatografía líquida de alto rendimiento. La simplificación de la preparación de muestras de UHPLC/HPLC minimiza el tiempo de inactividad del instrumento que se produce por del uso de muestras sin filtrar.
El diseño de este producto de última generación elimina muchos consumibles del proceso, proporcionando beneficios inmediatos relacionados con el tiempo, el coste y el proceso: El émbolo contiene una membrana de filtración y un tapón/septum, mientras que el vial de muestreador automático de vidrio integral elimina la contaminación por lixiviados (común en el caso de viales de polipropileno) que puede distorsionar los resultados. Mini-UniPrep G2 puede usarse con el compresor de mano de una posición (incluido) o con un compresor múltiple que puede procesar hasta ocho muestras a la vez.
- Incluye un vial de vidrio de borosilicato integral, émbolo con membrana de filtro y septum/tapón
- Los viales de vidrio de borosilicato eliminan los lixiviados que pueden contaminar la muestra
- Diseñado para que se pueda cargar directamente en cualquier muestreador automático que admita viales de 12 x 32 mm -o bien-
se puede perforar el septum con una aguja para extraer la muestra e inyectarla manualmente en un analizador - El vial tiene una capacidad de hasta 0,5 ml de muestra sin filtrar o 0,33 ml muestra filtrada
- El vial transparente permite la inspección visual para confirmar fácilmente que se ha filtrado la muestra
- Los viales de vidrio ámbar protegen las muestras sensibles a la luz de la exposición a los rayos UV
- Amplia gama de membranas con 0,2μ m de tamaño de poro para satisfacer requisitos específicos
Especificaciones
Ámbar | |
Muestreadores automáticos (equivalentes al tamaño de vial de 12 x 32 mm) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Análisis rutinario de UHPLC/HPLC, ensayos compuestos, pruebas de uniformidad de contenido, precipitación de proteínas, pruebas de solubilidad/disolución, filtración de muestras | |
Compresor de mano (posición única) | |
de 50 °C | |
330 μl (muestra filtrada), 500 μl (muestra sin filtrar) |
Sí | |
Cámara de vidrio de borosilicato, carcasa exterior del émbolo de polipropileno, vial de almacenamiento interior del émbolo de vidrio de borosilicato, silicona con septos de revestimiento de PTFE, tapón de polipropileno | |
0,2 μm | |
Vidrio de borosilicato y polipropileno (PP) | |
100 | |
Filtro sin jeringa Mini-UniPrep G2 |