Learn More
UVP Mini lámpara UV
Fabricadas con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas. Las mini lámparas UV PVU™ son lo bastante pequeñas como para transportarse en el bolsillo. La lámpara portátil y ligera es excelente para el uso sobre el terreno.
71.16€ - 116.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mini lámpara UV |
---|---|
Accesorios necesarios | 4 pilas AA |
Vataje | 4 W |
Material | Plástico |
Código de producto | Marca | Wavelength | Dimensiones (L x An) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Wavelength | Dimensiones (L x An) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11746116
|
UVP
95-0158-04 |
254 nm | 159 x 25 mm | Correa de nailon |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11756116
|
UVP
95-0305-03 |
365 nm | 376 x 96 mm | Linterna, correa de nailon |
71.16€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricados con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas
- Las lámparas son lo bastante pequeñas como para transportarse en el bolsillo
- Tiene conectada una correa de nylon para facilitar el transporte
- Requiere 4 pilas AA
Especificaciones
Mini lámpara UV | |
4 pilas AA | |
4 W | |
Plástico |