Learn More
Buerkle™ Mini ViscoSampler de acero inoxidable V4A
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
50 ml
75 mL
Dimensiones (L x An):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), sellos PTFE
- Esterilizable
- Ideal para la industria farmacéutica y cosmética
- La muestra se extrae con la varilla de la bomba y. se transporta directamente al recipiente de muestreo
- Fácil limpieza para un muestreo perfecto
- Dependiendo de la viscosidad, la punta de succión desmontable puede equiparse con ventosas de 2 mm a 6 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mini Viscossampler |
| Material | Acero inoxidable (V4A), PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Punta de aspiración de 2 mm |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la industria farmacéutica y cosmética |
| Dimensiones (L x An) | 600 x 15 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |