Learn More
Gilson™ Mini Mezclador Vortex, enchufe EU
Con la operación activada por el tacto, el Mini Vortex Mixer proporciona una potente mezcla en una pequeña superficie
298.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | Fijo, 2800 rpm |
---|---|
Tensión | 100/240 V |
Tipo de producto | Agitador vórtex |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Altura (imperial) | 2,6 pulg. |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16308611
|
Gilson™
36110710 |
Enchufe de la UE |
298.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Small size, but powerful mixing
- The Mini Vortex Mixer delivers a fixed speed of 2,800 rpm by only applying slight pressure to the center of the spill-resistant vortex head.
- Remove the pressure and the vortex motor immediately stops.
- The entire operation is quiet and smooth and contained in a small 10 x 10 cm (4 x 4 in.) footprint.
Especificaciones
Fijo, 2800 rpm | |
Agitador vórtex | |
2,6 pulg. | |
3,7 pulg | |
3,9 pulg. | |
1 lb |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
6,6 cm | |
9,4 cm | |
9,9 cm | |
0,4 kg |