Learn More
Fisherbrand™ Miniagitador vorticial, mezclador de velocidad variable de 500-2800 rpm
Agitador vórtex compacto y pequeño
Marca:  Fisherbrand™ BV213-E
158.87 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15494960
  • 354.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Velocidad ajustable de 500 a 2800 rpm
  • Órbita de 4,5 mm
  • La función táctil activa el motor inmediatamente después del contacto con un tubo o recipiente
  • El exclusivo diseño de copa admite tubos y recipientes de todos los tamaños, incluidos tubos cónicos de 15 y 50 ml
  • Fuente de alimentación: se suministra con adaptadores para Reino Unido y la UE
  • Dos años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
4,5 mm
De 500 a 2800 rpm
Enchufe UE, Reino Unido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Miniagitador vorticial, mezclador de velocidad variable de 500-2800 rpm >