Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Produktkod. 17173179 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkod. Descripción unitSize
17173179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
17172432 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) cada uno
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17173179
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ A41194
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
El termociclador Applied Biosystems MiniAmp es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fulfill basic laboratory thermal cycling needs. It has a 5-inch color touchscreen for easy control and may also be accessed through our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, providing the freedom to design and securely upload methods from any mobile device or desktop computer.
  • Tamaño reducido
  • El flujo de aire es de delante hacia atrás, por lo que puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco
  • Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador MiniAmp
• Un juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 500 W
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (bloque), 2,2 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Cantidad 1 package
Peso 5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.