Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Conexión:
Manguera dentada de 1/4 in
Manguera dentada de 1/8 in
Manguera dentada de 3/16 in
Manguera dentada de 5/16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de los tubos | 0.25 in. |
| Capacidad de flujo | 0.12 |
| Conexión | Manguera dentada de 1/4 in |
| Puerto de salida | Barbed |
| Material (sello) | Viton |