Learn More
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Refrigerante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17969460
|
Huber™
3080.0001.98 |
Minichiller 1000 OLE | Refrigerante natural |
5805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15648298
|
Huber™
3006.0091.98 |
Minichiller 300-H OLE | Refrigerante natural |
5475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15723047
|
Huber™
3006.0090.98 |
Minichiller 300w OLE | Refrigerante natural |
4855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15733047
|
Huber™
3006.0092.98 |
Minichiller 300w-H OLE | Refrigerante natural |
5780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15743047
|
Huber™
3066.0002.98 |
Minichiller 600 OLE | Compact |
4955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15753047
|
Huber™
3066.0003.98 |
Minichiller 600-H OLE | Compact |
7305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15773047
|
Huber™
3065.0001.98 |
3655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
Descripción
The compact Minichillers are an economic and environmentally friendly cooling solution for many laboratory applications. A calculation of water and waste water costs shows that a Minichiller can save up to 48,000 L of water in a working week and due to its low procurement price, return on investment is achieved within a very short time.
- The units have small footprints, only requiring 225 x 360 mm on the laboratory bench and are therefore suitable for cooling reactor blocks, vacuum pumps, rotary evaporators or heat exchangers.
- Minichillers allow stable application conditions due to constant values for temperature, pressure and throughflow quantities.
- They are also perfect for continuous operation at ambient temperatures up to + 40°C.
- Despite the economic purchase price the coolers are well equipped and have a large temperature indicator, fill level indicator, as well as status LEDs for the pump, cooling and heating.
- A 1 kW heater is optionally available with which the temperature range can be extended to +100°C.
- Minichillers are available as both air and water cooled models and use natural refrigerants.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Huber™ Minichiller