Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™. Tapón lavanda, K3E K3EDTA, no estéril
La pared interior está recubierta con anticoagulante que une los iones de calcio e interrumpe la coagulación.
749.00€ - 1955.00€
Especificaciones
Aditivo | K3 E K3 EDTA |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Cierre incluido | Sí |
Color del tapón | Lavanda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15644549
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25/0,5 ml | N/A | ||||||
15748169
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25/0,5 ml |
1955.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15830146
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25/0,5 ml |
749.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15758169
|
Greiner Bio-One
450531 |
1 ml |
1170.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La pared interior está recubierta con K3E K3EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
- Utilizado para hematología.
- Disponible en diferentes cantidades.
Especificaciones
K3 E K3 EDTA | |
No estéril | |
Sí | |
Lavanda |