Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
235 mm
295 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable 316L
- Acabado pulido brillante de alta calidad
- Fabricación libre de grietas
- Gire el mango a medida que el tomamuestras se introduce en el producto para permitir que un núcleo del producto que se va a cortar
- Retire el tomamuestras cuando haya terminado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Corer |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Acabado | Brillo |
| Diámetro (métrico) | 18 mm de diámetro máx. de la cuchilla |
| Longitud (métrico) | 295 mm |