Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Una innovadora línea de productos de mini-micropipetas de volumen fijo para la deslacación del aire. La ™ micropipeta MiniFix Kartell está diseñada para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso a un precio competitivo.
Marca: Kartell™ 0128700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
- Muy compacto en términos de tamaño y peso
- Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
- Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
- El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
- Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
- Lleva la Marca de conformidad CE
Especificaciones
±0,5% | |
Kartell™ 960/958 | |
Rojo | |
MiniFix | |
Micropipeta | |
Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo | |
13 cm |
CE/IVD | |
Autoclavable | |
Análisis in situ y muestreo, trabajo rutinario o de peligro biológico | |
1 | |
20 μl | |
1/pack | |
10 g |
Título del producto
Kartell™ MiniFix Micropipettor > intervalo de volumen métrico: 20 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido