Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Código de producto. 10798293
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Puntas compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10798293
Marca: Kartell™ 0129000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una innovadora línea de productos de mini-micropipetas de volumen fijo para la deslacación del aire. La ™ micropipeta MiniFix Kartell está diseñada para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso a un precio competitivo.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
  • Muy compacto en términos de tamaño y peso
  • Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
  • Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
  • El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
  • Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
  • Lleva la Marca de conformidad CE
Especificaciones
Exactitud ±0,3%
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Puntas compatibles Kartell™ 960/958
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Para utilizar con Análisis in situ y muestreo, trabajo rutinario o de peligro biológico
Modelo MiniFix
Número de canales 1
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo
Cantidad 1/pack
Longitud (métrico) 13 cm
Peso (métrico) 10 g