Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Código de producto. 11348213
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altura (métrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Color:
Transparente
Transparente con bandas blancas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11348213
Marca: Bryson Packaging™ BAJ360070H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
  • Con tiras resellables
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Capacidad (métrico) 760 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Anchura (métrico) 115 mm
Altura (métrico) 115 mm