Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Código de producto. 11978267
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altura (métrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Color:
Transparente
Transparente con bandas blancas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Color unitSize
11978267 90 mm 115 mm Transparente paquete de 100
11398203 40 mm 65 mm Transparente paquete de 100
11318213 60 mm 75 mm Transparente paquete de 100
11328213 75 mm 80 mm Transparente paquete de 100
10673995 100 mm 140 mm Transparente paquete de 100
11348213 115 mm 115 mm Transparente paquete de 100
12320499 125 mm 175 mm Transparente paquete de 100
10031474 125 mm 190 mm Transparente paquete de 100
10472624 150 mm 230 mm Transparente paquete de 100
12300549 190 mm 190 mm Transparente paquete de 100
11356934 230 mm 325 mm Transparente paquete de 100
11332284 255 mm 355 mm Transparente paquete de 100
11388203 330 mm 457 mm Transparente con bandas blancas paquete de 100
10113074 330 mm 457 mm Transparente paquete de 100
14 options
Código de producto. 11978267
Marca: Bryson Packaging™ BAJ360060K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
  • Con tiras resellables
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Capacidad (métrico) 675 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 115 mm