Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Altura (métrico):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Color:
Transparente
Transparente con bandas blancas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
- Extremos abiertos; no se puede volver a sellar
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
| Material | Polietileno |
| Anchura (métrico) | 125 mm |
| Altura (métrico) | 175 mm |