Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de escritura de polietileno Minigrip™
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altura (métrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Bolsas de polietileno transparentes con tiras resellables Grip Seal
- Tres líneas de escritura de etiquetado de tamaño generoso para facilitar la identificación y la organización
- Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
- Disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa de escritura resellable |
| Color | Transparente con bandas blancas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
| Material | Polietileno |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Anchura (métrico) | 125 mm |
| Altura (métrico) | 190 mm |