Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de escritura de polietileno Minigrip™
Código de producto. 11998267
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altura (métrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11998267
Marca: Bryson Packaging™ BAJ340130G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y envíe muestras y material de oficina en bolsas resellables. Las bolsas de escritura de polietileno Bryson™ Minigrip™ son bolsas de polietileno transparente con tres barras blancas para el etiquetado. Las bolsas cuadradas y rectangulares están disponibles en una amplia gama de tamaños. Envases de 100 y 1,000.
  • Bolsas de polietileno transparentes con tiras resellables Grip Seal
  • Tres líneas de escritura de etiquetado de tamaño generoso para facilitar la identificación y la organización
  • Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
  • Disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de almacenamiento
Especificaciones
Descripción Bolsa de escritura resellable
Color Transparente con bandas blancas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Grosor (métrico) 50 μm
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 325 mm