Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Código de producto. 17144771
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17144771
Marca: Cytiva OA300C12
Los procesos de concentración y difiltración (desalinización o intercambio de tampones) se pueden realizar en el mismo sistema con una intervención mínima del usuario.
  • Procesamiento eficaz
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 300 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 50 cm2
N.° por paquete 1/paquete