Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Procesamiento eficaz
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 1000 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 50 cm2 |
| N.° por paquete | 1/paquete |