Learn More
MP Biomedicals™ Medio mínimo esencial Eagle (modificado), con sales y L-glutamina de Earl's, sin sodio
Código de producto. 11420245 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50 L
Tamaño de la unidad:
50 litros
Código de producto. 11420245
Marca: MP Biomedicals™ 091010124
Medio mínimo esencial Eagle (modificado), con sales y L-glutamina de Earl's, sin sodio, polvo
  • Medio mínimo esencial Eagle (modificado) con sales y L-glutamina de Earl's, sin bicarbonato de sodio fue originalmente preparado por Harry Eagle y es uno de los medios de cultivo celular más populares
  • Medio esencial mínimo Eagle (modificado), con sales y L-glutamina de Earl, sin bicarbonato de sodio ha demostrado la capacidad de soportar una variedad de células normales y transformadas en el cultivo y contiene sales equilibradas de Earl, lo que lo hace adecuado para su uso en atmósferas cargadas con gas CO2.
  • Puede usarse para apoyar el crecimiento de una variedad de células de mamíferos adherentes o en suspensión, incluyendo HeLa, BHK-21, 293HEP-2, HT-1080, MCF-7, SP2/0, CHO. Fibroblastos y astrocitos primarios de rata, con la suplementación apropiada.
  • MEM sirve como medio de uso general ideal para el crecimiento y mantenimiento de una amplia gama de tipos de células de mamíferos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Cantidad 1 x 50 L
pH pH (antes del ajuste con bicarbonato sódico): De 5,5 a 6.7; pH (después del ajuste con bicarbonato sódico): Desde 6,8 hasta 8,0
Contenido y almacenamiento Almacenar a +4°C.