Learn More
Minoxidil, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Minoxidil |
CAS | 38304-91-5 |
Fórmula molecular | C9H15N5O |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox |
Clave InChI | ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O |
Nombre IUPAC | 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine |
Peso molecular (g/mol) | 209.253 |
PubChem CID | 4201 |
Mostrar más |
Título del producto
Minoxidil, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido