Learn More
Invitrogen™ MIP-1 alpha (CCL3) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMCCL3
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Mouse MIP-1alpha (CCL3) ELISA quantitates Ms MIP-1α in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-1α. Principle of the method The Mouse MIP-1α solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CCL3 (MIP1a, proteína-1inflamatoria macrófaga alfa, MIP1 alfa) tiene un peso molecular de aproximadamente 8 kDa, pertenece a la familia de citoquinas quimiotácticas, y está implicado en efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL3 está producida por linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y está implicado en la respuesta inflamatoria de los monocitos sanguíneos y macrófagos tisulares. Además, la CCL3 puede existir como heterodímero natural con MIP-1beta y se ha demostrado que tiene actividad antiviral contra el VHS-1. La proteína CCL3 puede unirse con una alta afinidad a los receptores CCR1 y CCR5.Especificaciones
P10855 | |
8 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
20302 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
4,1-1000 pg/ml | |
De 8 pg/mL a 1000 pg/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AI323804,G0S19-1,LD78alpha,MIP-1alpha,MIP1-(a),MIP1-alpha,Mip1a,Scya3 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP23-320E6.7, AI323804, G0S19-1, LD78alfa, MIP-1alfa, MIP1-(a), MIP1-alfa, Mip1a, Scya3 | |
1 h 20 min |