Learn More
Mitomycin C, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18792554
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15H18N4O5
Peso molecular (g/mol) 334.332
Clave InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinónimo [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-6-Amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitomycin C
Tipo Mitomycin C
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.33
Porcentaje de pureza >98%