Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo MitoProbe™ TMRM para citometría de flujo
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
• Estudio del potencial de la membrana mitocondrial en células vivas
• Protocolo rápido y fácil
El estado de salud mitocondrial se puede determinar mediante la detección de cambios en el potencial de la membrana mitocondrial. En una célula sana con mitocondria activa, la TMRM se aísla fácilmente y emite una señal fluorescente roja anaranjada. Cuando se induce la apoptosis o se aplica un tratamiento como CCCP, la membrana mitocondrial se despolariza y la señal de TMRM disminuye.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento |
|
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de TMRM |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de citómetros de flujo |
| Emission | 561 |
| Formato | Vial(es) |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |