Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Red CMXRos Dye, for flow cytometry
Código de producto. 17521655
Click to view available options
Cantidad:
5 viales
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. 17521655
Marca: Invitrogen™ M46752
Los colorantes MitoTracker™ para citometrías de flujo son reactivos permeables a las células que etiquetan las mitocondrias en células vivas.Se proporcionan a una concentración optimizada con protocolos para citometrías de flujo que permiten un análisis más preciso con citometrías de flujo tanto convencionales como espectrales.
  • Reactivos permeables a las células que etiquetan las mitocondrias en células vivas
  • Los colorantes se proporcionan a una concentración optimizada con protocolos para citometrías de flujo que permiten un análisis más preciso con citometrías de flujo tanto convencionales como espectrales
  • Simplemente incube las células en la concentración de colorante recomendada para las citometrías de flujo, que atraviesa pasivamente la membrana plasmática y se acumula en las mitocondrias activas
  • Los colores brillantes permiten una fácil detección de las mitocondrias mediante citometrías de flujo sin necesidad de filtros especiales
  • Los colorantes son uniformes, fiables y estables, lo que permite la generación de datos de alta calidad
  • Optimizados para el uso en citometrías de flujo con todos los reactivos esenciales para el etiquetado de las mitocondrias en un solo kit
  • Disuelva un vial de colorante en DMSO anhidro para proporcionar suficiente colorante para 20 ensayos
  • Se detecta una gama de colores disponibles con filtros de citometrías de flujo estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Formato 5 x 20 pruebas
Etiqueta o tinte Tinte
Nº de pruebas 100 pruebas
Cantidad 5 viales
Estado normativo RUO
Condiciones de envío Temperatura ambiente