Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de extracción de citrato QuEChERS CHROMABOND™, EN 15662
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
La variedad Mix I es una mezcla de extracción tamponada premezclada y pesada indualmente que se utiliza en el método QuEChERS. Está especialmente fabricada para cumplir con la norma europea EN 15662, que recomienda la utilización de una mezcla de extracción de citrato para eliminar los compuestos polares (como, por ejemplo, ácidos orgánicos, pigmentos y azúcares) de las matrices de frutas o verduras. Esta fase puede usarse para alimentos con un mayor contenido en grasas o clorofila/carotenoides.
QuEChERS (del inglés «Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe», es decir, «rápido, fácil, asequible, efectivo, resistente y seguro») es el principal método que se usa para la determinación de residuos de pesticidas en muestras de alimentos por GC-MS o LC-MS. Permite una limpieza rápida y barata de muestras fuertemente contaminadas por una matriz. Frente a los métodos tradicionales de limpieza, las mezclas de extracción QuEChERS ofrecen numerosas ventajas que permiten mejorar la productividad del laboratorio:
- Los paquetes prepesados son fáciles de manipular y permiten ahorran tiempo y dinero
- No es necesario utilizar tubos: se presentan en tubos individuales con tapón para centrífuga de 15 ml
- Bajo consumo en disolventes y no necesita de disolventes clorados
- Permite detectar una amplia gama de pesticidas
- Método robusto con unas tasas de recuperación elevadas y seguras
- Fases similares: Supelclean PSA, Bond Elut PSA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Mix I |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclas de extracción QuEChERS Chromabond |
| Absorbente | 4 g MgSO4 1 g NaCl 0,5 g Na2H citrato • 1.5 H2O 1 g Na3 citrato • 2 H2O |
| Tipo | Mezcla de extracción tamponada de citrato (EN 15662) |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Método | QuEChERS |
| Cantidad | 50/pack |
| Volumen de muestra | 10 g |
| Tiempo de agitación | 1 min |
| Disolventes | Acetonitrilo |