Learn More
Merck Filtro de membrana hidrófila de ésteres de celulosa mixta
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
207.00€ - 730.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 3 l/min/cm2 |
---|---|
Punto de burbuja | ≥ 2,4 bar |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Material | Éster de celulosa mixta |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11526405
|
Merck
PHWP14250 |
142 mm |
730.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10349540
|
Merck
PHWP09025 |
90 mm |
207.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Especificaciones
3 l/min/cm2 | |
Blanco | |
Éster de celulosa mixta | |
PHWP | |
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación | |
Plano | |
150 µm |
≥ 2,4 bar | |
Filtro de membrana | |
0,3 μm | |
3 l/min/ cm2 (aire), 32 ml/min/cm2 (agua) | |
77% | |
de 75 °C | |
Membranas de filtración |