Learn More
Kinematica™ Accesorio de mezcla para mezclador Microtron™ MB 550
Código de producto. 10637693 Tienda Kinematica Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10637693
Marca: Kinematica™ 36050010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, dispersión, homogenización, emulsión y reducción de tamaño de materiales que se pueden cortar.
  • Para su uso con mezcladores MB 550.
  • Los dos cojinetes de bolas de acero inoxidable están sellados dos veces cada uno.
  • Acoplamiento silencioso y resistente con amortiguadores.
  • Las hojas, el sellado y los amortiguadores se pueden intercambiar fácilmente.
  • Cuatro cuchillas de alta calidad diseñadas para una mezcla óptima.
  • Generalmente adecuado para procesamiento intensivo y rápido.
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio de cabezal de mezcla
Capacidad (métrico) 250 mL
Material de la hoja Acero inoxidable
Material Vidrio de borosilicato
Descripción Consta de junta y cabezal de cuchilla
Para utilizar con (equipo) Mezclador MB 550
Cantidad de embalaje 1 unidad