Learn More
Kinematica™ Accesorio de mezcla para mezclador Microtron™ MB 550
Tienda Kinematica Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con mezcladores MB 550.
- Los dos cojinetes de bolas de acero inoxidable están sellados dos veces cada uno.
- Acoplamiento silencioso y resistente con amortiguadores.
- Las hojas, el sellado y los amortiguadores se pueden intercambiar fácilmente.
- Cuatro cuchillas de alta calidad diseñadas para una mezcla óptima.
- Generalmente adecuado para procesamiento intensivo y rápido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Accesorio de cabezal de mezcla |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador MB 550 |
| Incluye | Junta y cabezal de hoja |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |