Learn More
Tocris Bioscience™ MK 2206 dihydrochloride
Potent and selective allosteric Akt1, Akt2 and Akt3 inhibitor
151.18€ - 560.46€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3(2H)-one dihydrochloride |
---|---|
CAS | 1032350-13-2 |
Objetivo | Akt (Protein Kinase B) Inhibitors |
Fórmula molecular | C25H21N5O.2HCl |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30000034
|
Tocris Bioscience™
7850/10 |
10 mg |
151.18€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30000037
|
Tocris Bioscience™
7850/50 |
50 mg |
560.46€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MK 2206 dihydrochloride is a potent and selective allosteric Akt inhibitor (IC50 values are 5 nM, 12 nM, and 65 nM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively). MK 2206 requires the Pleckstrin homology domain for its activity, and exhibits no inhibitory activity in a panel of 250 tested protein kinases. MK 2206 induces growth inhibition of different cancer cell lines (IC50 in the range 3.4 and 28.6 μmol/L) and enhances antitumor efficacy of a range of standard chemotherapeutics. It synergistically inhibits cell proliferation of human lung and breast cancer cells in combination with Erlotinib (Cat. No. 7194) by suppressing both the Ras/Erk and PI 3-K pathways in vitro and in vivo. MK 2206 can be used to block the IL-22 - Akt signaling pathway for studying paneth cell differentiation.Especificaciones
8-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3(2H)-one dihydrochloride | |
Akt (Protein Kinase B) Inhibitors | |
0.98 |
1032350-13-2 | |
C25H21N5O.2HCl |