Learn More
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18054822
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
NMDA antagonist; less active enantiomer of (+)-MK 801
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
CAS 121917-57-5
Fórmula molecular C20H19NO4
Peso molecular (g/mol) 337.375
Clave InChI QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
Sinónimo --mk 801 maleate, unii-ef13o02iv0, dizocilpine maleate, --mk-801 hydrogen maleate, dizocilpine maleate,-, -mk-801 hydrogen maleate, --mk 801 hydrogen maleate, --mk-801 hydrogen maleate hplc, 5r,10s---5-methyl-10,11-dihydro-5h-dibenzo a,d cylcohepten-5,10-imine maleate
PubChem CID 16219612
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-MK 801 maleate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza >99%