Learn More
BINDER™ Cámara climática dinámica serie MKF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Las cámaras de simulación ambiental BINDER serie MKF son perfectas para cualquier prueba en caliente y en frío basada en los métodos de prueba de temperatura y clima actuales de acuerdo con las normas DIN e IEC. El completo equipamiento estándar de esta cámara de simulación ambiental garantiza la facilidad de uso.
43740.00€ - 59320.00€
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Viewing window lightning
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 1
tipo de tapón CEE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Amperaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Amperaje Precio Cantidad y disponibilidad  
17684475
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9020-0408
MKF400-400 V 417 L 735 x 810 x 700 mm 12,5 amperios
43740.00€
cada uno
17659775
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9020-0409
MKF1020-400 V 991 L 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 amperios
59320.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde -40°C hasta 180°C
  • Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Refrigerante sin CFC R-452A
  • Depósito de reserva de agua integrado 20 L
  • 1 rejilla de acero inoxidable
  • Puerto de acceso con tapón de silicona
  • 4 contactos de conmutación sin voltaje
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Powder-coated Cold Rolled Steel
CEE
- 70°C to +180°C
TFT táctil
50 Hz
Viewing window lightning
1
10 bis 98%
Cámara climática
400 V
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BINDER™ Cámara climática dinámica serie MKF