Learn More
BINDER™ Serie MKFT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con control de humedad e intervalo de temperatura baja ampliado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7237279 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 L
228 L
734 L
Modelo:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo unitSize
16300628 115 L MKFT115-400 V cada uno
16464479 228 L MKFT240-400 V cada uno
16479983 734 L MKFT720-400 V cada uno
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16300628
Marca: BINDER™ 90200382
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT para perfiles climáticos alternos de baja temperatura es la especialista para cambios climáticos alternos dinámicos entre -70 °C y 180 °C. Las grandes reservas de rendimiento y el enfriamiento rápido hacen de la cámara de simulación ambiental MKFT el producto de gama alta para pruebas climáticas basadas en normas complejas.
  • Intervalo de temperatura: de -70 °C a + +180 °C
  • Rango de humedad: del 10 % al 98 % de humedad relativa
  • Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 litros
  • 4 contactos de relé de tensión cero
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • Notificación de alarma en caso de falta de agua en fresco depósito de agua
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Kit de conexión de seguridad completo para el suministro de agua y drenaje, hasta 1 m de altura
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Specifications
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción MKFT115-400 V, estándar, serie MKFT: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad e intervalo de temperatura bajo ampliado, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 115 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Interior lightning
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 1
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT táctil
Para utilizar con (aplicación) Para cambios rápidos de temperatura con control de humedad y un intervalo de temperatura baja ampliado
Modelo MKFT115-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 400 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1020 x 900 x 1715 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 600 x 400 x 480 mm
Peso (métrico) 330 kg
Tensión 400 V
Vataje 5 kW
Amperaje 12,5 A
Frecuencia 50 Hz