Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209
RORγt inverse agonist; suppresses Th17 cell differentiation
188.00€ - 733.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
CAS | 1334526-14-5 |
Fórmula molecular | C25H31NO6 |
Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18791068
|
Tocris Bioscience™
5987/10 |
10 mg |
188.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18736658
|
Tocris Bioscience™
5987/50 |
50 mg |
733.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RORγt inverse agonist (IC50 = 460 nM). Suppresses Th17 cell differentiation and IL17A expression in vitro. Does not suppress transcription of RORα. Minimal activity displayed on ERα, LXRα and thyroid hormone receptors (IC50 values >4.4 μM).Especificaciones
Blanco | |
1334526-14-5 | |
Soluble to 100mM in DMSO |
Inhibidor | |
C25H31NO6 |
For Laboratory Research Use Only