Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Digital Pipette Seal Kit
Maintenance part
25.74€
Especificaciones
Descripción | Kit de juntas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1 unidad |
Longitud (imperial) | 2 pulg |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11916012
|
VistaLab™ Technologies
9091 |
Digitales MLA™ de 10 a 50 µl |
25.74€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11926012
|
VistaLab™ Technologies
9092 |
Digitales MLA™ de 50 a 200 µl |
25.74€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11946012
|
VistaLab™ Technologies
9094 |
Digitales MLA™ de 200 a 1000 µl |
25.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Seal kit for MLA™ Digital Pipettes - available for various volumesEspecificaciones
Kit de juntas | |
No estéril | |
2 pulg | |
1 pulg |
No esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
1 pulg |