Learn More
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
254.00€ - 492.00€
Especificaciones
Antígeno | MLH1 |
---|---|
Clon | rMLH1/6285 |
Concentración | 0.2 mg/ml |
Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18631695
|
Novus Biologicals
NBP3-20610-100ug |
100 μg |
492.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18669743
|
Novus Biologicals
NBP3-20610-20ug |
20 μg |
254.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
MLH1 | |
0.2 mg/ml | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
4292 | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified |
rMLH1/6285 | |
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1 | |
Recombinant full-length human MLH1 protein | |
Primary | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™