Learn More
Tocris Bioscience™ MLN 4924
Potent and selective NEDD8 activating enzyme (NAE) inhibitor; cell permeable
194.38€ - 747.28€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [(1 S,2 S,4 R)-4-[4-[[(1 S)-2,3-Dihydro-1 H-inden-1-yl]amino]-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxycyclopentyl]methyl sulfamic acid ester |
---|---|
CAS | 905579-51-3 |
Objetivo | NEDD8 Activating Enzyme E1) |
Fórmula molecular | C21H25N5O4S |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18779236
|
Tocris Bioscience™
6499/10 |
10 mg |
194.38€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18785656
|
Tocris Bioscience™
6499/50 |
50 mg |
747.28€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MLN 4924 (Tak 924) is a potent and selective NEDD8 activating enzyme (NAE) inhibitor (IC50 = 4.7 nM). MLN 4924 exhibits selectivity over closely related enzymes UAE, UBA6, SAE, and ATG7 (IC50 = 1.5, 1.8, 8.2, and >10 μM, respectively), and displays minimal activity at adenosine receptors and a panel of 12 cellular kinases. MLN 4924 exhibits cyotoxicity in several human tumor-derived cell lines and causes liver damage in SD rats, when given with TNF-α. It blocks the NEDD8 pathway causing DNA damage in mice bearing HCT-116 xenografts. Cell permeable.Especificaciones
[(1 S,2 S,4 R)-4-[4-[[(1 S)-2,3-Dihydro-1 H-inden-1-yl]amino]-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxycyclopentyl]methyl sulfamic acid ester | |
NEDD8 Activating Enzyme E1) | |
0.98 |
905579-51-3 | |
C21H25N5O4S |