Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: bolas de molienda
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Diámetro (imperial):
0,98 in
1,18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Varios tamaños y colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bola de molienda |
| Diámetro (imperial) | 0,98 in |
| Diámetro (métrico) | 2,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Molino mezclador MM 400 |
| Material | Óxido de circonio |