Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ T3
Obtiene entre 10–50 veces la producción de reacciones de transcripción in vitro convencionales
Marca: Invitrogen™ AM1348
652.68 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits de transcripción de ARN con caperuza de alto rendimiento Ambion mMESSAGE mMACHINE utilizan la tecnología de transcripción patentada de alto rendimiento de Ambion para la síntesis rutinaria de 15-35 μg de ARN con caperuzas de guanosina de 7-metilo a partir de 1 μg de ADN de plantilla. Cada kit incluye reactivos suficientes para 25 reacciones.
- Altos rendimientos de ARN con caperuza: hasta 39 μg de ARN por reacción
- Muy práctico: se proporciona una mezcla de nucleótido análogo de la caperuza
- Formato de reacción simplificado
- Transcripciones sintetizadas ideales para microinyección, translación in vitro, o transfección en una reacción de 20 μl durante una incubación de 2 horas, la transcripción de ARN con caperuza de alto rendimiento mMESSAGE mMACHINE producirá hasta 35 μg de ARN con caperuza
- ™
- Entre 10–50 veces la producción obtenida con reacciones de transcripción in vitro convencionales
- Se ha optimizado la relación del análogo de la caperuza a la GTP para permitir compromiso entre rendimiento (15-35 μg) y proporción de transcripciones que tienen caperuza (80 %)
- Contienen una solución de precipitación de cloruro de litio (LiCl), eficaz para separar proteínas y nucleótidos sin incorporar (incluido el análogo de la caperuza libre) del ARN con caperuza, lo que mejora la eficacia de la traslación
- Optimizado para utilizarse con polimerasas incluidas en el kit
- Contiene 57U de análogo de la caperuza
Especificaciones
Mezcla de enzimas T3, tampón de reacción 10X 2XNTP⁄CAP, solución ATP, solución CAP, solución GTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de cloruro de litio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™ | |
25 reacciones | |
Hielo seco | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
25 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro T3 | |
T3 | |
20-30 µg |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2825368 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1348 |
2810312 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1348 |
2797789 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1348 |
2810285 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1348 |
2810421 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1348 |