missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-2 Antibody (MMP2/1501), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18713602 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18713602 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713602

Marca: Novus Biologicals NBP254364AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-2 Monoclonal antibody specifically detects MMP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-2
Aplicaciones Western Blot, Protein Array, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MMP2/1501
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 72 kDa gelatinase, CLG4, CLG4A72 kDa type IV collagenase, collagenase type IV-A, EC 3.4.24, EC 3.4.24.24, Gelatinase A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase), matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kD gelatinase, 72kD type IVcollagenase), Matrix metalloproteinase-2, matrix metalloproteinase-II, MMP-2, MMP-II, MONA, neutrophil gelatinase, TBE-1matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MMP-2 protein fragment (aa 444-575) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P08253)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.