Learn More
MMP10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA513179
369.35 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10784122
  • 554.00€ / 100 microgramos
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
MMP10 belongs to the matrix metalloproteinase family, and is generally secreted in its pro form, which is further modified by extracellular proteinases. As a metalloproteinase, MMP10 requires zinc and calcium as cofactors for activity. It is involved in the activation of pro-collagenase, catabolism of collagen, degradation of fibronectin, and tissue remodeling. In humans, the gene MMP10 located on chromosome 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MMP10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 400 μL; Unconjugated