missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno MMS2
Concentración 0.41 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16877233
Ver documentos
Proteintech
10689-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16867233
Ver documentos
Proteintech
10689-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The differentiation and activation of monocytes (MO) and monocytic cells is modulated by 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (Vitamin D3). Recently, using mRNA Differential Display technology, Fritsche J, et al have identified a gene which is induced in freshly isolated human blood MO that are cultured for 4 hours with Vitamin D3 (1). This cDNA encodes a putative 16. 5 kD protein. The product of this gene has structural homology with yeast MMS2p and human CROC-1), which defines a structurally and functionally conserved Ubc-like protein family (2). This protein was called Ubiquitin E2 variant (UBE2V2) or MMS2 (methyl methanesulfonate sensitive 2). The yeast UEV protein, Mms2, is required together with Ubc13 for RAD6/RAD18-dependent postreplicative DNA repair in yeast (3). These proteins also play a central role in the assembly of K63-linked polyubiquitin chains (4,5) UEV/Ubc complexes have been implicated in the assembly of Lys63-linked polyubiquitin chains that act as a novel signal in postreplicative DNA repair and IkBa kinase activation. Recent crystal structure analysis provides direct evidence that the Mms2/Ubc13 heterodimer is necessary for DNA repair (6,7).
Especificaciones

Especificaciones

MMS2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q15819, Q7M767, Q9D2M8
287927, 70620, 7336
MMS2 Fusion Protein Ag1111
Primary
-20°C
UBE2V2
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DDVit 1, DDVIT1, EDAF 1, EDPF 1, EDPF1, MMS2, MMS2 homolog, UB2V2, UBE2V2, UEV 2, UEV2, Vitamin D3 inducible protein
Ube2v2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado