Learn More
asecos™ Caja móvil absorbentes
Set de absorbentes de tamaño cómodo y de acceso rápido en caso de fuga.
Marca: asecos™ 14406
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 1 par de guantes de protección
Especificaciones
Azul | |
Mobile Spill Kit | |
610.00 mm | |
610.00 mm | |
340.00 mm | |
400.00 mm | |
7 kg |
Polietileno | |
24.02 in. | |
24.02 in. | |
13.39 in. | |
15.75 in. | |
15.43 lb. |