Learn More
asecos™ Caja móvil absorbentes
Set de absorbentes de tamaño cómodo y de acceso rápido en caso de fuga.
Marca:  asecos™ 14405
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17169150
  • 266.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 1 par de guantes de protección
Especificaciones
Especificaciones
Azul
50 L
Mobile Spill Kit
610.00 mm
610.00 mm
340.00 mm
400.00 mm
7.6 kg
13.21 gal.
Polietileno
24.02 in.
24.02 in.
13.39 in.
15.75 in.
16.75 lb.