Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta con cerradura
Este armario móvil con una puerta con cerradura ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
Marca: Köttermann 315-00123
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de una puerta con mecanismo de bloqueo para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Blanco | |
516 x 450 x 740 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sujetar con | |
1 | |
1 | |
Plástico con frenos | |
Acero |
móvil | |
Con bisagras | |
Acero | |
Sí | |
Ninguno | |
Ninguno | |
Sí |
Título del producto
Köttermann Armario móvil con una puerta con cerradura > Cabina móvil de una puerta; Lado de las bisagras:derecha; N.º de cajones:ninguno; N.º de estantes:1; Dimensiones (F x An x Al):516 x 450 x 740 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido