Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallitas con soporte móvil
Este dispensador de acero tubular en color azul se utiliza como unidad montada en pared o unidad móvil de libre colocación y es perfecto para áreas de alimentación concurridas. Producto compatible con un amplio surtido de rollos de toallas secamanos. Tamaño 109 cm (L) x 50 cm (An) x 74 cm (Alt).
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6155
106.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Dispensador de acero tubular azul para paños en bobinas
- Bolsa para papelera integrada a fin de eliminar los residuos
- Puede usarse como dispensador montado en pared o como unidad de libre colocación
- Producto compatible con las siguientes toallas secamanos:Kimberly-Clark Professional™ (códigos 38664 y 38666)KIMTECH (códigos 7623 y 7643) WypAll™
Especificaciones
Dispensador de toallitas con soporte móvil | |
109 x 50 x 74 cm | |
109 cm | |
50 cm | |
74 cm | |
Acero | |
1 | |
Rollos grandes de toallas de papel |
Azul | |
22,23 pulg. | |
19.7 in. | |
29.1 in. | |
Wipes | |
Independiente | |
Rear Loading | |
1 unidad |