Learn More
Thermo Scientific Chemicals Moclobemida
Código de producto. 17261172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17261172
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465800010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71320-77-9
Fórmula molecular C13H17ClN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemida
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 135,0 °C a 138,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.74
Clave InChI YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Peso molecular (g/mol) 268.74