Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide |
---|---|
CAS | 68693-11-8 |
Objetivo | Additional Adrenergic Receptor-related Compounds |
Fórmula molecular | C15H15NO2S |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18762544
|
Tocris Bioscience™
1811/50 |
50 mg |
393.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18762614
|
Tocris Bioscience™
1811/10 |
10 mg |
108.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Modafinil is a psychostimulant that displays neuroprotective and antiparkinsonian activity in a primate model of Parkinson's disease. Modafinil promotes vigilance and wakefulness without the central and peripheral side effects associated with conventional dopaminergic psychostimulants. Mechanism of action is not fully understood, possibly via modulation of catecholamine/GABAergic neurotransmission.Especificaciones
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide | |
Additional Adrenergic Receptor-related Compounds | |
0.98 |
68693-11-8 | |
C15H15NO2S |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at +4°C