Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático Hitachi™ LaChrom™
Permite la introducción automática de muestras en el bucle de muestras.
Marca: Hamilton™ 0160310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona una reproducibilidad y velocidad mejoradas
- Para usar con muestreadores automáticos Hitachi™ LaChrom™
- Terminación especial
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
500 μl | |
Especial |
Jeringa para muestreador automático | |
Cargadores automáticos Hitachi LaChrom |