Learn More
Plas Labs™ Guantera modelo 818 Basic
La caja de guantes Plas Lab modelo 818 Basic es un modelo básico que se ajusta a las aplicaciones generales de aislamiento de laboratorio, pero se modifica fácilmente para usos más especializados.
11003.37€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja de guantes |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL, CA |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de aislamiento de laboratorio generales en productos farmacéuticos, biotecnología, ciencia animal, gestión de residuos, investigación industrial/contratada, instalaciones de salas limpias, montaje de componentes microelectrónicos, laboratorios de química y soldadura por plasma |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Fondo interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Fondo interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10081612
|
Plas Labs™
818-GB/EXP |
89 cm | 71 cm |
11003.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Cajas para guantes compactas, portátiles y ligeras para aislar estudios de investigación sensibles frente a entornos exteriores hostiles.
- Parte superior de acrílico de una pieza ópticamente transparente
- Esquinas cóncavas y fáciles de limpiar, sin puntos oscuros ocultos
- Sistema de juntas de neopreno celular cerrado y doble capa
- Los guantes ambidextros y de color blanco Hypalon™ ofrecen una excelente resistencia química y a UV; juntas tóricas de acero inoxidable para guantes
- Regulador de vacío ajustable en cámara de transferencia
- Cuatro válvulas de paso esmeriladas para la purga
- Bandeja de nivelación blanca para transferir líquidos por la cámara de transferencia
- Todas las abrazaderas se ajustan completamente para compensar el desgaste
- Cámara de transferencia transparente, 12 de L x 11 de DI
11-389
- Fondo blanco brillante a juego moldeado a troquel
- Modelo multiestación
- Dos conjuntos de orificios para guantes
Certifications
La tira eléctrica de salida múltiple incluida está incluida en la lista UL, cuenta con la aprobación de CA y es de grado hospitalario.
Garantía
One year
Especificaciones
Caja de guantes | |
UL, CA | |
Aplicaciones de aislamiento de laboratorio generales en productos farmacéuticos, biotecnología, ciencia animal, gestión de residuos, investigación industrial/contratada, instalaciones de salas limpias, montaje de componentes microelectrónicos, laboratorios de química y soldadura por plasma |